Documenti fondamentali
329339
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobenzene-d4
98 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Tetradeutero-1,4-dichlorobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D4Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.03
Beilstein:
2047072
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
P. ebollizione
173 °C (lit.)
Punto di fusione
52-54 °C (lit.)
Densità
1.274 g/mL at 25 °C
applicazioni
environmental
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c([2H])c1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
OCJBOOLMMGQPQU-RHQRLBAQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Célia A Alves et al.
Environmental science and pollution research international, 22(15), 11526-11542 (2015-04-02)
The main purpose of this work was to evaluate the chemical composition of particulate matter (PM) emitted by eight different light-duty vehicles. Exhaust samples from petrol and diesel cars (Euro 3 to Euro 5) were collected in a chassis dynamometer