152005
Trifluoroacetic acid-d
99.5 atom % D
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99.5 atom % D
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.500% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.3 (lit.)
P. eboll.
75 °C (lit.)
Punto di fusione
-15 °C (lit.)
Densità
1.493 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i/hD
DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.