Documenti fondamentali
259020
Sigma-Aldrich
Dibromomethane-d2
≥99 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinonimo/i:
Methylene-d2 bromide
About This Item
Formula condensata:
CD2Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
5.9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
34.9 mmHg ( 20 °C)
Purezza isotopica
≥99 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Stato
liquid
contiene
copper as stabilizer
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.5381 (lit.)
P. ebollizione
99 °C (lit.)
Densità
2.505 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(Br)Br
InChI
1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2/i1D2
FJBFPHVGVWTDIP-DICFDUPASA-N
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Diiodomethane ReagentPlus®, 99%, contains copper as stabilizer
Sigma-Aldrich
158429
Diiodomethane
PET evaluation of novel radiofluorinated reboxetine analogs as norepinephrine transporter probes in the monkey brain.
Schou M, et al.
Synapse, 53(2), 57-67 (2004)
Salla Lahdenpohja et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 63(9), 408-418 (2020-05-07)
Here, we describe the development of an in-house-built device for the fully automated multistep synthesis of the cannabinoid CB1 receptor imaging tracer (3R,5R)-5-(3-([18 F]fluoromethoxy-d2 )phenyl)-3-(((R)-1-phenylethyl)amino)-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)pyrrolidin-2-one ([18 F]FMPEP-d2 ), following good manufacturing practices. The device is interfaced to a HPLC and
[18 F] FMeNER-D2: Reliable fully-automated synthesis for visualization of the norepinephrine transporter.
Rami-Mark C, et al.
Nuclear Medicine and Biology, 40(8), 1049-1054 (2013)