176036
Iodomethane-d3
≥99.5 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinonimo/i:
Deuterated iodomethane, Methyl-d3 Iodide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.89 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
22.76 psi ( 55 °C)
6.61 psi ( 20 °C)
Purezza isotopica
≥99.5 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Stato
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.5262 (lit.)
P. ebollizione
42 °C (lit.)
Punto di fusione
−66.5 °C (lit.)
Densità
2.329 g/mL at 25 °C
applicazioni
environmental
pharmaceutical
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1D3
INQOMBQAUSQDDS-FIBGUPNXSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)