Documenti fondamentali
293091
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-magnesium iodide solution
1.0 M in diethyl ether, 99 atom % D
Sinonimo/i:
Trideutero-methylmagnesium iodide
About This Item
Formula condensata:
CD3MgI
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.26
Beilstein:
3587273
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % D
Stato
liquid
Concentrazione
1.0 M in diethyl ether
Densità
0.871 g/mL at 25 °C
applicazioni
pharmaceutical
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])[Mg]I
InChI
1S/CH3.HI.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1/i1D3;;
AUPXBVDHVRZMIB-GXXYEPOPSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)