Documenti fondamentali
294756
Sigma-Aldrich
Iodomethane-13C,d3
99.5 atom % D, 99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinonimo/i:
13C and D Labeled iodomethane, Methyl-13C,d3 iodide
About This Item
Formula condensata:
13CD3I
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Densità del vapore
4.89 (vs air)
Tensione di vapore
332 mmHg ( 20 °C)
Purezza isotopica
99 atom % 13C
99.5 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
contiene
copper as stabilizer
tecniche
protein expression: suitable
P. ebollizione
42 °C (lit.)
Punto di fusione
-66.5 °C (lit.)
Densità
2.340 g/mL at 25 °C
applicazioni
environmental
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1D3
INQOMBQAUSQDDS-KQORAOOSSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)