Key Documents
296007
Sigma-Aldrich
Methyl-13C,d3-amine hydrochloride
99 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13CD3NH2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
71.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
232-234 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
Cl.[2H][13C]([2H])([2H])N
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1+1D3;
NQMRYBIKMRVZLB-SPZGMPHYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)