277185
Iodomethane-13C
99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinonimo/i:
13C Labeled iodomethane, Methyl-13C iodide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.89 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
6.35 psi ( 20 °C)
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
liquid
contiene
copper as stabilizer
tecniche
protein expression: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.5293 (lit.)
P. eboll.
42 °C (lit.)
Punto di fusione
−66.5 °C (lit.)
Densità
2.290 g/mL at 25 °C
applicazioni
environmental
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3