Documenti fondamentali
292141
Sigma-Aldrich
Nitromethane-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13CH3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
62.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
101 °C (lit.)
Densità
1.145 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[13CH3][N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3/i1+1
LYGJENNIWJXYER-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
36.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
292141-1G4061837656095
292141-250MG