Documenti fondamentali
493007
Sigma-Aldrich
Methane-13C,d4
99 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13CD4
Numero CAS:
Peso molecolare:
21.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Densità del vapore
0.55 (vs air)
Livello qualitativo
Purezza isotopica
99 atom % 13C
99 atom % D
P. ebollizione
−161 °C (lit.)
Punto di fusione
−183 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1D4
VNWKTOKETHGBQD-PPVWBSHVSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti consigliati
Brass hose adapter Z14,681-1 or brass body mini gas regulator Z51,353-9 is recommended.
Portagomma
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Regolatore
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
-306.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-188 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)