490229
Methane-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
13C Labeled methane
About This Item
Formula condensata:
13CH4
Numero CAS:
Peso molecolare:
17.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Prodotti consigliati
Densità del vapore
0.55 (vs air)
Livello qualitativo
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
−161 °C (lit.)
Punto di fusione
−183 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[13CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1
VNWKTOKETHGBQD-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Standard 1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Prodotti consigliati
Stainless steel control valves Z146951or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Valvola di controllo
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-306.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-188 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?