Documenti fondamentali
669024
Sigma-Aldrich
Glycerol-13C3, d8
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
(DO13CD2)213CDOD
Peso molecolare:
103.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
tecniche
bio NMR: suitable
P. ebollizione
182 °C
Punto di fusione
20 °C
Densità
1.409 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+11
Stringa SMILE
[2H]O[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])(O[2H])[13C]([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1+1D2,2+1D2,3+1D,4D,5D,6D
PEDCQBHIVMGVHV-VZPRFYQOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
160 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com