Documenti fondamentali
426261
Sigma-Aldrich
Iodoethane-1-13C
99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinonimo/i:
Ethyl-1-13C iodide
About This Item
Formula condensata:
CH313CH2I
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.512 (lit.)
P. ebollizione
69-73 °C (lit.)
Punto di fusione
-108 °C (lit.)
Densità
1.962 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[13CH2]I
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i2+1
HVTICUPFWKNHNG-VQEHIDDOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)