Key Documents
700487
Sigma-Aldrich
Ethyl propiolate-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Ethyl acetylenecarboxylate-13C3
About This Item
Formula condensata:
H13C≡13C13CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
120 °C
Densità
0.997 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCO[13C](=O)[13C]#[13CH]
InChI
1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h1H,4H2,2H3/i1+1,3+1,5+1
FMVJYQGSRWVMQV-CGANOEODSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)