283819
Ethyl acetate-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13CH313CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
73 mmHg ( 20 °C)
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Limite di esplosione
11.4 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.372 (lit.)
P. ebollizione
76-77 °C (lit.)
Punto di fusione
−84 °C (lit.)
Densità
0.922 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CCO[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2+1,4+1
XEKOWRVHYACXOJ-NDLBAUGKSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-3 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?