Documenti fondamentali
900368
Sigma-Aldrich
(±)-Epicatechin-2,3,4-13C3 gallate
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C19H18O10
Peso molecolare:
445.35
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
OC(C=C1O)=CC2=C1[13C][13C](OC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)[13C](C4=CC=C(O)C(O)=C4)O2
InChI
1S/C22H14O10/c23-11-6-14(25)12-8-19(32-22(30)10-4-16(27)20(29)17(28)5-10)21(31-18(12)7-11)9-1-2-13(24)15(26)3-9/h1-7,23-29H/i8+1,19+1,21+1
SFJYIQKCXZHKAJ-SFWKTOTKSA-N
Applicazioni
Relative stereochemistry
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)