Documenti fondamentali
586412
Sigma-Aldrich
Benz-13C6-aldehyde
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Benzaldehyde-(phenyl-13C6)
About This Item
Formula condensata:
13C6H5CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
178-179 °C (lit.)
Punto di fusione
-26 °C (lit.)
Densità
1.103 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
O=C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
HUMNYLRZRPPJDN-ZXJNGCBISA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)