Documenti fondamentali
485519
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
13C Labeled dimethyl sulfoxide, DMSO-13C2, Methyl sulfoxide-13C2
About This Item
Formula condensata:
(13CH3)2SO
Numero CAS:
Peso molecolare:
80.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352119
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. ebollizione
189 °C (lit.)
Punto di fusione
18.4 °C (lit.)
Densità
1.129 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[13CH3]S([13CH3])=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1+1,2+1
IAZDPXIOMUYVGZ-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
485519-1G4061837657931