Documenti fondamentali
175943
Sigma-Aldrich
Dimetilsolfossido-d6
99.5 atom % D
Sinonimo/i:
(Metilsolfossido)-d6, DMSO-d6, Esadeuterodimetilsolfossido
About This Item
Formula condensata:
(CD3)2SO
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.17
Beilstein:
1237248
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Purezza isotopica
99.5 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
573 °F
Limite di esplosione
42 %
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.0250% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. ebollizione
189 °C (lit.)
Punto di fusione
20.2 °C (lit.)
Densità
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Descrizione generale
Il dimetilsolfossido-d6 (DMSO-d6) è un solvente deuterato. In caso di fotoirradiazione nel range compreso tra 193 e 222 nm, subisce la decomposizione per produrre radicali CD3. La resa quantica di CD3 è stata valutata mediante spettroscopia di assorbimento eseguita con diodi laser a infrarossi. Il DMSO-d6 al 100% è stato utilizzato come solvente nell′esperimento COSY (spettroscopia di correlazione) a spettro lungo.
Applicazioni
Il DMSO-d6 forma, con il glicerolo o il glicerolo-d8, solventi binari molto viscosi con alto potere di dissoluzione per composti biologici attivi complessi.
Il dimetilsolfossido-d6 (DMSO-d6) è stato usato come solvente per la dissoluzione di 1-allilossi-2-idrossi-propil-amido (AHP-amido) per registrarne lo spettro alla 1H RMN (risonanza magnetica nucleare del protone) ad alta risoluzione.
Prodotti consigliati
Per confermare l′identità del vostro campione o la determinare quantitativamente i vostri spettri NMR, visitate ChemisTwin®, il nostro nuovo portale online. Approfondite qui o contattateci per una prova gratuita.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Highly Viscous Binary Solvents: DMSO-d6/Glycerol and DMSO-d6/Glycerol-d8 for Polar and Apolar Mixture Analysis by NMR.
Lameiras P and Nuzillard J-M.
Analytical Chemistry, 88(8), 4508-4515 (2016)
Optimization of the synthesis of 1-allyloxy-2-hydroxy-propyl-starch through statistical experimental design.
Huijbrechts AML, et al.
Carbohydrate Polymers, 77(5), 25-31 (2009)
Akira Minami et al.
Scientific reports, 11(1), 3302-3302 (2021-02-10)
Reduction of elastin in the skin causes various skin diseases as well as wrinkles and sagging with aging. Sialidase is a hydrolase that cleaves a sialic acid residue from sialoglycoconjugate. Cleavage of sialic acid from microfibrils by the sialidase isozyme
M G Nair et al.
Applied and environmental microbiology, 57(2), 434-439 (1991-02-01)
Two isoflavonoids isolated from clover roots grown under phosphate stress were characterized as formononetin (7-hydroxy,4'-methoxy isoflavone) and biochanin A (5,7-dihydroxy,4'-methoxy isoflavone). At 5 ppm, these compounds stimulated hyphal growth in vitro and root colonization of an undescribed vesicular-arbuscular mycorrhiza, a
Using high-performance quantitative NMR (HP-qNMR?) for certifying traceable and highly accurate purity values of organic reference materials with uncertainties< 0.1%.
Weber M, et al.
Accreditation and Quality Assurance, 18(2), 91-98 (2013)
Contenuto correlato
La spettroscopia NMR è una tecnica analitica che consente di determinare la struttura molecolare, la composizione chimica e la purezza di un campione. L’NMR rileva l'energia assorbita dai nuclei per via dei diversi stati di spin dei nuclei atomici in presenza di un forte campo magnetico.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.