254487
Di-tert-butyl malonate
98%
Sinonimo/i:
1,3-Bis(1,1-dimethylethyl) propanedioate, 1,3-Di-tert-butyl propanedioate, Bis(1,1-dimethylethyl) malonate, di-tert-butyl propanedioate, tert-Butyl malonate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.418 (lit.)
P. ebollizione
110-111 °C/22 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−7-−6 °C (lit.)
Densità
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O4/c1-10(2,3)14-8(12)7-9(13)15-11(4,5)6/h7H2,1-6H3
CLPHAYNBNTVRDI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?