M1296
Malonic acid
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Propanedioic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.002 hPa ( 25 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
chunks
granular
powder or crystals
P. ebollizione
215 °C/18.66 hPa
Punto di fusione
132-135 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
1 M NaOH: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Densità
1,6 g/cm3
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SRC(6714)
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
314.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
157 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?