8.00387
Malonic acid
Technipur®, for synthesis
Sinonimo/i:
1,3-Propanedioic acid, Carboxyacetic acid, Dicarboxymethane, Methanedicarboxylic acid, Propanedioic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for synthesis
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.002 hPa ( 25 °C)
Punto di fusione
132-135 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- A complexing agent in the preparation of Cr-P coatings applicable in engineering tools and components.
- A cross-linker in the synthesis of closed-cell polyurethane foams applicable in the polymer industry.
It can also be introduced into the isotropic conductive adhesive formulation to enhance the electrical properties of electrically conductive adhesives.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
314.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
157 °C