Documenti fondamentali
1.00382
Millipore
DL-Malic acid
for biochemistry
Sinonimo/i:
DL-Malic acid, DL-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
230-022-8
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (acidimetric)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
349 °C
Potenza
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
128-132 °C
Temp. transizione
flash point 203 °C
Densità
1.60 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
800 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[O-]C(=O)C(O)CC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 128 - 132 °C
Optical rotation (20 %; water): -0.1 - 0.1 °
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Related substances (HPLC) (Impurity A (fumaric acid)): ≤ 1.0 %
Related substances (HPLC) (Impurity B (maleic acid)): ≤ 0.05 %
Related substances (HPLC) (any other impurity): ≤ 0.1 %
Related substances (HPLC) (Sum of all other impurities): ≤ 0.5 %
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
397.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
203 °C