94916
DL-Malic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
(±)-2-Hydroxysuccinic acid, DL-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.6 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Temp. autoaccensione
644 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
95.0-105.0 wt. % (NaOH 0.1M, Titration)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
131-133 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 646.6 g/L at 20 °C
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
397.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
203 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Pyruvic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Tartaric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Citric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Malic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; L-Pyroglutamic acid, ≥99.0% (T); Lactic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Acetic acid, ≥99.99% trace metals basis; Succinic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard