Documenti
490202
Sigma-Aldrich
Malonic acid-13C3
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
13C Labeled malonic acid, Propanedioic acid-13C3
About This Item
Formula condensata:
13CH2(13CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
Punto di fusione
132-135 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
O[13C](=O)[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1+1,2+1,3+1
OFOBLEOULBTSOW-VMIGTVKRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
341.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
172 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4