Documenti fondamentali
616540
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromoethane-d3
98 atom % D
Sinonimo/i:
Ethylene-d3 dibromide
About This Item
Formula condensata:
BrCDHCD2Br
Peso molecolare:
190.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
P. ebollizione
131-132 °C (lit.)
Punto di fusione
8-11 °C (lit.)
Densità
2.214 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C(Br)C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D,2D2
PAAZPARNPHGIKF-APAIHEESSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)