522414
N,N-Dimethylacetamide-d9
99 atom % D
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. ebollizione
164-166 °C (lit.)
Punto di fusione
−20 °C (lit.)
Densità
1.033 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
O=C(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
FXHOOIRPVKKKFG-GQALSZNTSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?