426229
Formic acid-d2
95 wt. % in D2O, 98 atom % D
Sinonimo/i:
Perdeuterioformic acid
About This Item
Formula condensata:
DCO2D
Numero CAS:
Peso molecolare:
48.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Concentrazione
95 wt. % in D2O
tecniche
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.369 (lit.)
P. ebollizione
100.8 °C (lit.)
Punto di fusione
8.2-8.4 °C (lit.)
Densità
1.273 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]OC([2H])=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1D/hD
BDAGIHXWWSANSR-PFUFQJKNSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Formic acid-d2 is isotopically labeled formic acid that is used to catalyze isoprene to criegee intermediates. It is used to improve NMR profiling of amino metabolites in biofluids.
Applicazioni
Formic acid-d2 is used in the synthesis of N-monodeuteriomethyl-2-substituted piperidines.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
G Ottolina et al.
Biochimica et biophysica acta, 998(2), 173-178 (1989-10-05)
The stereospecifically labeled coenzymes [4R-2H]NADH, [4R-2H]NADPH and [4S-2H]NAD(P)H were synthesized enzymatically in high yield and high isotopic purity (greater than or equal to 95%) with 2HCOO2H/formate dehydrogenase, (CH3)2C2HOH/alchol dehydrogenase from Thermoanaerobium brockii and [1-2H]glucose/glucose dehydrogenase, respectively. This set of deuterated