Documenti fondamentali
550574
Sigma-Aldrich
Methanol-OD
99 atom % D
Sinonimo/i:
mono-Deuteromethanol, Methan(ol-d), Methyl alcohol-OD
About This Item
Formula condensata:
CH3OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
33.05
Beilstein:
1730948
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
≥99.00%
Stato
liquid
Limite di esplosione
5.5-36.5 % (lit.)
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.0250% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.327 (lit.)
P. ebollizione
65.5 °C (lit.)
Punto di fusione
-99 °C (lit.)
Densità
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
Descrizione generale
Methanol-OD is a deuterated form of methanol. It is used as a solvent in NMR-based research and analyses.
Applicazioni
Methanol-OD can be used as a deuterated solvent to:
  • Perform APPI HDX MS (atmospheric pressure photoionization hydrogen/deuterium exchange mass spectrometry).
  • Synthesis 1,4-butanediol-D6 (1,4-BD-D6)from 1,4-butanediol-D8.
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.0 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
High Resolution Fourier Transform Far Infrared Spectroscopy of CH3OD.
Mukhopadhyay I, et al.
Journal of Molecular Spectroscopy, 186(1), 15-21 (1997)
Dehydration of alcohols over alumina. VIII. Ether formation from the deuterated methanols CH3OH, CD3OH, CH3OD, and CD3OD.
Knozinger H, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 72(8), 2770-2774 (1968)
The Raman Spectra of the Methyl Alcohols, CH3OH, CH3OD, and CH2DOD.
Halford JO, et al.
J. Chem. Phys. , 5(12), 927-932 (1937)
Photoionization of CH3OH, CD3OH, and CH3OD: Dissociative ionization mechanisms and ionic structures.
Berkowitz J.
J. Chem. Phys., 69(7), 3044-3054 (1978)
Deuterium isotope effect on the solvation dynamics of methanol: CH3OH, CH3OD, CD3OH, and CD3OD.
Shirota H, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 100.(35), 14575-14577 (1996)