Documenti fondamentali
759309
Sigma-Aldrich
(Chlorodifluoromethyl)benzene
96%
Sinonimo/i:
α-Chloro-α,α-difluorotoluene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5ClF2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.464
Densità
1.233 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
phenyl
Stringa SMILE
FC(F)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClF2/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
RPSUKAMDJCKXAF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
99.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
37.2 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)