281018
Metantiolato di sodio
95%
Sinonimo/i:
Metanetiolo, Tiometossido di sodio
Saggio
95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: sodium
Stringa SMILE
[Na+].C[S-]
InChI
1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1
RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a precursor to synthesize sulfonyl-containing dipolar glass polymers.
- To fabricate semiconductors for organic field effect transistors.
- To synthesize mono- and dithiols of tetraethylene glycol andpoly(ethylene glycol)s via transesterification reaction.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
281018-1G | 4061826671429 |
281018-25G | 4061826214534 |
281018-5G | 4061826214541 |