Documenti fondamentali
576581
Sigma-Aldrich
Methanethiol-S-d
98 atom % D
Sinonimo/i:
Methyl mercaptan-d
About This Item
Formula condensata:
CH3SD
Numero CAS:
Peso molecolare:
49.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
P. ebollizione
6 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]SC
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3/i/hD
LSDPWZHWYPCBBB-DYCDLGHISA-N
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)