646075
p-Tolylmagnesium bromide solution
0.5 M in diethyl ether
Sinonimo/i:
4-Methylphenylmagnesium bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.5 M in diethyl ether
Stringa SMILE
Cc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup - Solvent
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup - Solvent
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
646075-100ML | 4061832730202 |
646075-800ML |