Documenti fondamentali
687901
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)phenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4BrF3MgO
Peso molecolare:
265.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.975 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)Oc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C7H4F3O.BrH.Mg/c8-7(9,10)11-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
UFMHNMPAQCQXMW-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of chromanol derivatives as novel class of CETP inhibitors for treatment of cardiovascular disease
  • Pd-catalyzed cross coupling
  • Preparation of indazole-pyridine derivatives as protein kinase B/Akt inhibitors with reduced hypotension, via Stille coupling, Mitsunobu reaction and copper-catalyzed aziridine ring-opening reaction
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 - -4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 - -20 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)