Documenti fondamentali
561029
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
Bromo(3,5-difluorophenyl)magnesium
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3MgBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.5 M in THF
P. ebollizione
65 °C
Densità
0.971 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1cc(F)cc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C6H3F2.BrH.Mg/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
CURGXPMIRCWEDB-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
3,5-Difluorophenylmagnesium bromide can be used:
  • As a starting material in the synthesis of cis-2-phenyl-1-amino-cyclopentanes as AMPA receptor potentiators.
  • To prepare copper(I) complexes, which are used as luminescent guest molecules in organic light-emitting diodes (OLEDs).
  • As an intermediate in the synthesis of 2-aminoethylbenzofuran H3 receptor antagonists.
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Highly efficient green organic light-emitting diodes containing luminescent tetrahedral copper(i) complexes
Igawa S, et al.
Journal of Material Chemistry C, 1(3), 542-551 (2013)