Documenti fondamentali
734098
Sigma-Aldrich
4-[Bis(trimethylsilyl)amino]phenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22BrMgNSi2
Peso molecolare:
340.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solution
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.953 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)N(c1ccc([Mg]Br)cc1)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H22NSi2.BrH.Mg/c1-14(2,3)13(15(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12;;/h8-11H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
UNPKRYJLZQNLJR-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)