Documenti fondamentali
242926
Sigma-Aldrich
Dimethyl fumarate
97%
Sinonimo/i:
(2E)-2-Butenedioic acid dimethyl ester, (E)-But-2-enedioic acid dimethyl ester, Allomaleic acid dimethyl ester, Boletic acid dimethyl ester, Dimethyl trans-ethylenedicarboxylate, Methyl fumarate, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic acid dimethyl ester, trans-Butenedioic acid dimethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3OCOCH=CHCOOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.13
Beilstein:
774590
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
192-193 °C (lit.)
Punto di fusione
102-106 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[H])C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
Informazioni sul gene
human ... KEAP1(9817)
Applicazioni
Dimethyl fumarate can be used:
  • In the preparation of an adduct [dimethyl-(+)-(11R,12R)-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-dicarboxylate].
  • As a ligand in the synthesis of Ni(II)-based catalytic system applicable in the Negishi alkylations of N-sulfonyl aziridines with organozinc reagents.
  • As a ligand to synthesize zerovalent ruthenium metal complex namely Ru(η6-1,3,5-cyclooctatriene)(η2-dimethyl fumarate)2.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Morpholine ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
252360
Morpholine
Marco Passarello et al.
The journal of physical chemistry. A, 118(24), 4339-4350 (2014-05-21)
The role played by the C*-H based modes (C* being the chiral carbon atom) and the large amplitude motions in the vibrational absorption (VA) and vibrational circular dichroism (VCD) spectra is investigated. The example of an adduct of dimethyl fumarate
Importance of c*--h based modes and large amplitude motion effects in vibrational circular dichroism spectra: the case of the chiral adduct of dimethyl fumarate and anthracene
Passarello M, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 118, 4339-4350 (2014)
Giovanna Casili et al.
Journal of neurotrauma, 35(13), 1437-1451 (2018-01-25)
Traumatic brain injury (TBI) is a serious neuropathology that causes secondary injury mechanisms, including dynamic interplay between ischemic, inflammatory, and cytotoxic processes. Fumaric acid esters (FAEs) showed beneficial effects in pre-clinical models of neuroinflammation and toxic oxidative stress, so the
Yanwen Chen et al.
Redox biology, 32, 101485-101485 (2020-03-17)
NRF2 is a master regulator of cellular anti-oxidant and anti-inflammatory responses, and strategies to augment NRF2-dependent responses may beneficial in many diseases. Basal NRF2 protein level is constrained by constitutive KEAP1-mediated degradation, but in the presence of electrophiles, NRF2 ubiquitination
Frieder Kees
Expert opinion on pharmacotherapy, 14(11), 1559-1567 (2013-05-24)
Dimethyl fumarate (DMF) has been used as fungicide, but oral DMF activates anti-inflammatory and anti-oxidative pathways that are beneficial in the treatment of psoriasis. BG-12, a specific formulation of DMF, has been approved very recently for the treatment of relapsing-remitting