W505005
Diethyl maleate
≥96%, FG
Sinonimo/i:
Maleic acid diethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Densità del vapore
5.93 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 14 °C)
Saggio
≥96%
Temp. autoaccensione
662 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. eboll.
225 °C (lit.)
Punto di fusione
−10 °C (lit.)
Densità
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
banana; fruity; citrus
Stringa SMILE
CCOC(=O)\C=C/C(=O)OCC
InChI
1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5-
IEPRKVQEAMIZSS-WAYWQWQTSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?