Documenti fondamentali
613959
Sigma-Aldrich
Methanethiol-d4
98 atom % D
Sinonimo/i:
Methyl mercaptan-d4
About This Item
Formula condensata:
CD3SD
Numero CAS:
Peso molecolare:
52.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]SC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3/i1D3/hD
LSDPWZHWYPCBBB-GUEYOVJQSA-N
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)