490296
Methanol-1-d
98 atom % D
Sinonimo/i:
Methan-d1-ol, Methanol-d1 (methyl-d1), Methyl-d1 Alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Indice di rifrazione
n20/D 1.326 (lit.)
P. ebollizione
65.4 °C (lit.)
Densità
0.814 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D
OKKJLVBELUTLKV-MICDWDOJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?