792268
Eicosanoic-d39 Acid
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+39
Stringa SMILE
O=C(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2
VKOBVWXKNCXXDE-BKDZISOFSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?