398160
Esametilentetrammina
ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
1,3,5,7-tetraazatriciclo[3.3.1.13,7]decano, Esamina, Metenamina, Urotropina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
770 °F
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Perdita
≤2.0% loss on drying
Punto di fusione
280 °C (subl.) (lit.)
Solubilità
water: soluble
Cationi in tracce
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
Stringa SMILE
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Raw material in the synthesis of blue emitting boron carbon oxynitride (BCNO) phosphors and Zinc oxide (ZnO) nanorods.
- Catalyst in the synthesis of 2-amino-4H-pyran derivatives.
- Surfactant in the synthesis of HMTA capped transition metals doped ZnS nanoparticles.
- Precipitant and template in the synthesis of Ni(OH)2.
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
482.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
250 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?