Produzione di vaccini a particelle pseudovirali (VLP)
Le particelle pseudovirali (VLP) strutturalmente sono del tutto simili ai virus, ad eccezione del fatto che non contengono il materiale genetico responsabile della replicazione del virus e dell’infezione. Se utilizzate come un vaccino, le VLP provocano una robusta risposta immunogenica per via dell’elevata densità degli epitopi e della capacità di presentare al sistema immunitario più proteine.
La produzione di VLP prevede l’espressione da parte di cellule delle proteine dell’involucro del virus. Le proteine delle VLP possono essere espresse in diversi sistemi eterologhi come le colture cellulari di mammifero, baculovirus/ insetto, sistemi di fermentazione microbica e piante. Quindi, o le VLP si assemblano in vivo e vengono poi purificate dal lisato cellulare, oppure si recuperano dal lisato cellulare le proteine parzialmente assemblate e le si assembla in vitro per formare le VLP.
Risorse correlate
Guida alle applicazioni biofarmaceutiche
Articolo tecnico: Scelta del terreno di coltura ottimale per la produzione dei vaccini
Articolo tecnico: Scelta dell’adiuvante ottimale per un vaccino
Articolo: How a Global Network Is Developing a Virus-Like-Particle Vaccine Against Covid-19
Articolo: The Role of the Virus-Like Particle Vaccine Technology in the Evolving Pandemic
Comunicato stampa: Collaborazione con Innovative Biotech per l’apertura del primo stabilimento per la produzione di un vaccino in Nigeria
Webinar: Sf-RVN Cell Line and CD Media Platform: A Production Platform for VLP and AAV
Brochure: Vaccine Bioprocessing Handbook
Mini-manuale: VLPs Vaccine Bioprocessing
Libro bianco: Sf-RVN® Insect Cell Line for Your Vaccine Processes
Articolo: Nucleic Acid Impurity Reduction in Viral Vaccine Manufacturing
Articolo: Filter-Based Clarification of Viral Vaccines and Vectors
Ottimizza la produttività upstream e la chiarificazione con uno scale-up affidabile
La piattaforma upstream prescelta per la produzione delle VLP deve essere ottimizzata al fine di soddisfare i requisiti di produttività. Questa ottimizzazione si rivolge anche alla chiarificazione, la fase successiva alla lisi cellulare destinata alla rimozione delle cellule e dei frammenti cellulari e ad assicurare una robusta raccolta delle particelle. Tuttavia, il processo upstream può essere definito di successo soltanto se si presta a passaggi di scala affidabili che consentano di anticipare la domanda del mercato.
Raggiungi gli obiettivi di resa ed efficienza con un robusto processo di rimozione delle impurezze
Nei processi per la produzione di VLP, tra i contaminanti più comuni troviamo gli acidi nucleici delle cellule lisate. L’Agenzia europea del farmaco (EMA) e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) consentono fino a 10 ng di DNA per dose nei vaccini parenterali e 100 µg di DNA per dose nei vaccini orali. Inoltre, per minimizzare il rischio di oncogenicità dovuto alla presenza degli acidi nucleici delle cellule ospiti, la lunghezza del DNA deve essere ridotta a 100–200 paia di basi.
Massimizza il recupero nelle fasi downstream
Le VLP sono solitamente purificate mediante ultracentrifugazione. Benché questo processo sia ormai consolidato per la produzione su piccola scala, esso può richiedere parecchio tempo e rivelarsi difficilmente scalabile. In alternativa, si possono utilizzare altri metodi di purificazione come la cromatografia a scambio ionico. In alcuni processi, la tecnologia dell’adsorbimento su membrana o delle colonne monolitiche è in grado di garantire una migliore capacità di legame dinamico (DBC) rispetto alle resine costituite da particelle. Un’altra possibilità è quella delle resine multimodali che per la separazione ricorrono sia all’esclusione dimensionale, sia alla formazione di legami con la fase stazionaria.
Garantisci la sicurezza del paziente con la filtrazione sterilizzante e con adeguate procedure di formulazione e di riempimento finale
A vantaggio della sicurezza del paziente, il prodotto finale deve essere sottoposto a filtrazione sterilizzante con filtri da 0,22 µm. Per la formulazione dei vaccini a VLP si possono utilizzare componenti di processo monouso; ad esempio, attraverso raccordi rapidi sterili è possibile connettere a un miscelatore le sacche monouso contenenti i reagenti che servono per la formulazione. Dopo il compounding e la formulazione, il prodotto può essere trasferito con tecniche asettiche in sistemi monouso per il riempimento finale e l’infialamento.
Colture cellulari upstream
Ottieni la massima produttività nelle fasi upstream della produzione di VLP e assicura una scalabilità robusta con:
Trattamento con nucleasi e chiarifica
Ottieni la resa di VLP e l’efficienza di processo desiderate e, nello stesso tempo, assicura una robusta rimozione delle impurezze con:
- trattamento con la nucleasi Benzonase® EMPROVE® bio, idonea per la produzione biofarmaceutica
- kit Elisa Benzonase® II per la rilevazione di eventuali residui dell’endonucleasi Benzonase® nel processo
- filtri di profondità POD Millistak+® HC per la filtrazione primaria/ secondaria
- filtri di profondità Clarisolve® per la filtrazione primaria
- cartucce Polysep II per la filtrazione secondaria
Downstream - Filtrazione a flusso tangenziale
Persegui gli obiettivi di resa, efficienza e recupero di VLP e contemporaneamente assicura una robusta rimozione delle impurezze con:
Downstream - Cromatografia
- Cromatografia su membrana con resina Eshmuno® Q
- Cromatografia su membrana con membrane cromatografiche Natrix® Q Recon Mini
- Cromatografia su membrana con membrana cromatografica Natrix® Q Pilot
- Cromatografia per cattura e/o polishing con resine cromatografiche Fractogel® EMD DEAE
- Cromatografia per cattura e/o polishing con resine cromatografiche Fractogel® EMD DMAE
Filtrazione sterilizzante e riempimento finali
Garantisci la sicurezza dei pazienti con procedure affidabili e robuste di filtrazione sterilizzante, formulazione e riempimento finale.
- Filtrazione sterilizzante e riempimento finali
- Filtri Durapore® da 0,22 µm
- Filtri Millipore Express® SHF (Sterile, High Flux)
- Soluzioni per il campionamento sterile Novaseptum® Go
- Soluzioni monouso Mobius® per le operazioni di riempimento e finitura
- Strategie di filtrazione sterilizzante
- Strategie di riempimento finale
Servizi di convalida e analisi
I nostri servizi analitici BioReliance® offrono soluzioni eccezionali per la mitigazione del rischio grazie ai quali farmaci in grado di cambiare la vita potranno raggiungere la distribuzione più rapidamente.