C7762
α-Chymotrypsin from bovine pancreas
Type I-S, essentially salt-free, lyophilized powder
Sinonimo/i:
α-chymotrypsin A and B, alpha-chymotrypsin
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
Type I-S
Livello qualitativo
Stato
essentially salt-free, lyophilized powder
Attività specifica
≥40 units/mg protein
PM
25 kDa
Purificato mediante
3× crystallization
Solubilità
1 mM HCl: soluble 2.0 mg/mL, clear
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
cow ... CTRB1(618826)
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Altre note
Inibitore
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.