A7824
6-Aminocaproic acid
BioUltra, ≥99%
Sinonimo/i:
ε-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, EACA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Punto di fusione
207-209 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PLAT(5327) , PLG(5340)
rat ... Ppm1a(24666)
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
404.6 - 408.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
207 - 209 °C