07260
6-Aminohexanoic acid
≥98.5% (NT)
Sinonimo/i:
6-Aminocaproic acid, 6-ACA, Aca, Acp, Aha, Ahx, acikaprin, afibrin, amicar, ε-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, EACA
Saggio
≥98.5% (NT)
Punto di fusione
207-209 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PLAT(5327) , PLG(5340)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
404.6 - 408.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
207 - 209 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?