A0420000
Aminocaproic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
6-Aminocaproic acid, ε-Aminocaproic acid, 6-Aminohexanoic acid, EACA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
aminocaproic acid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
207-209 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PLAT(5327) , PLG(5340)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)