704067
ε-Caprolactone
97%
Sinonimo/i:
2-Oxepanone, 6-Caprolactone monomer, 6-Hexanolactone
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
P. ebollizione
97-98 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCCCCO1
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?