90460
Triethylenetetramine
≥97.0% (T)
Sinonimo/i:
TETA, DEH 24, EPH 925
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
~5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97.0% (T)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
P. eboll.
266-267 °C (lit.)
Punto di fusione
12 °C (lit.)
Densità
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h9-10H,1-8H2
VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... TERT(7015)
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
264.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
129 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?