T4376
N-p-Tosyl-L-phenylalanine chloromethyl ketone
powder, ≥97% (TLC)
Sinonimo/i:
(S)-1-Chloro-3-tosylamido-4-phenyl-2-butanone, (S)-1-Chloro-4-phenyl-3-tosylamido-2-butanone, TPCK, Tosyl-L-phenylalanyl-chloromethane
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
N-p-Tosyl-L-phenylalanine chloromethyl ketone, ≥97% (TLC), powder
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥97% (TLC)
Stato
powder
Potenza
10-100 μM effective concentration
Colore
white
Punto di fusione
106-108 °C (lit.)
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL (stable for several months at 4°C.)
ethanol: 20 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)CCl
InChI
1S/C17H18ClNO3S/c1-13-7-9-15(10-8-13)23(21,22)19-16(17(20)12-18)11-14-5-3-2-4-6-14/h2-10,16,19H,11-12H2,1H3/t16-/m0/s1
MQUQNUAYKLCRME-INIZCTEOSA-N
Informazioni sul gene
human ... NFKB1(4790) , NKAP(79576) , NKRF(55922) , NOS2(4843) , PTGS2(5743)
Descrizione generale
Applicazioni
- to investigate whether transcription factor NFκB is involved in renalase expression
- to test the role of NF-κB activation
- to study its inhibitory effect on chymotrypsin
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.